Learn More
Acide (R)-5-oxotétrahydrofuran-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 53558-93-3 |
| Formule moléculaire | C5H6O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (R)-Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic Acid, (2R)-Tetrahydro-5-oxofuran-2-carboxylic Acid, (R)-(-)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic Acid, (R)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid, (R)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, (R)-Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | OC([C@@H]1OC(CC1)=O)=O |
| Nom IUPAC | (R)-acide 5-oxotétrahydrofuran-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.1 |
| Poids de la formule | 130.03 |