Learn More
Atago™ Réfractomètre portatif R–5000
Code produit 10420705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1,333 à 1,520
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction Conditionnement
10420705 1,333 à 1,520 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420705 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 2350
Expédition estimée: 08-12-2026
Idéal pour la mesure simple, rapide et facile de l’indice de réfraction. Le réfractomètre portatif R–5000 Atago™ est doté d’une échelle de commutation à 3 niveaux.
  • Échelle d’indice de réfraction
  • Plage d’échelle de commutation à trois niveaux
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Indice de réfraction 1,333 à 1,520
Modèle R–5000
À utiliser avec (application) Mesure simple, rapide et facile de l’indice de réfraction
Poids (métrique) 600 g
Dimensions (L x l x H) 4 x 4 x 20 cm