Learn More
(R)-8-Hydroxy-3-méthyl-1,2,3,4-tétrahydrobenz[a]anthracène-7,12-dione, TRC
Code produit 30393734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393734 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393734 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9483605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 681001-30-9
Formule moléculaire C19 H16 O3
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H16O3/c1-10-5-7-12-11(9-10)6-8-14-16(12)18(21)13-3-2-4-15(20)17(13)19(14)22/h2-4,6,8,10,20H,5,7,9H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCc2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23
Nom IUPAC (3R)-8-hydroxy-3-méthyl-1,2,3,4-tétrahydrobenzo[a]anthracène-7,12-dione
Poids moléculaire (g/mol) 292.33
Poids de la formule 292.1099