Learn More
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide, R&D Systems™
Code produit 30001363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001363 50 mg 50mg
30001427 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001363 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1080/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT1A agonist; enantiomer of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529)
Full 5-HT1A serotonin receptor agonist. Reduces hippocampal 5-HT levels following systemic administration in rats in vivo. More active enantiomer of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide .
Racemate and 7-Hydroxy Isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78095-19-9
Formule moléculaire C16H26BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 328.29
Numéro MDL MFCD00153810
Clé InChI BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-+-8-hydroxy-dpat hydrobromide, unii-0s6ynt39th, 0s6ynt39th, r +-8-hydroxy dpat hbr, r-+-8-hydroxy-2-dipropylamino tetralin hydrobromide, r-+-2-dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, + 8-oh-dpat hydrobromide, c16h25no.hbr, 1-naphthalenol, 7-dipropylamino-5,6,7,8-tetrahydro-, hydrobromide, r
CID PubChem 11957570
Nom IUPAC 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide
SMILES Br.CCCN(CCC)C1CCC2=C(C1)C(O)=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
Quantité 50 mg
Poids de la formule 328.29
Pourcentage de pureté >99%
Gamme de produits Tocris