Learn More
(R)-(+)-α-Éthylbenzylamine, TRC
Code produit 30370881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370881 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89997050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-alpha-Ethylbenzylamine
CAS 3082-64-2
Formule moléculaire C9H13N
Quantité 50 g
Synonyme (R)-alpha-Ethylbenzenemethanamine, (R)-(+)-alpha-ethylbenzylamine, d-alpha-Ethylbenzylamine, (+)-((R)-1-Phenylpropyl)amine, (+)-1-Ethylbenzylamine, (+)-1-Phenylpropylamine, (+)-alpha-Phenylpropylamine, (1R)-1-Phenylpropan-1-amine, (1R)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-1-Phenyl-1-propylamine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-alpha-Phenyl-1-propylamine, (R)-alpha-Ethylbenzylamine, (R)-1-Phenylpropanamine, (R)-alpha-Phenylpropylamine(R)-1-Phenylpropylamine, (R)-1-Phenyl-1-propanamine
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](N)c1ccccc1
Nom IUPAC (1R)-1-phénylpropan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Poids de la formule 135.1048