Learn More
(R)-(+)-α-Isocyanate de méthylbenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate |
| CAS | 33375-06-3 |
| Formule moléculaire | C9H9NO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (R)-(1-Isocyanatoethyl)-benzene, (+)-(R)-α-Phenethyl Isocyanate, (+)-1-Phenylethyl Isocyanate, (+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (+)-α-Phenylethyl Isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl Isocyanate, (R)-(+)-Alpha-methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(1-Isocyanatoethyl)benzene, (R)-1-Phenylethyl Isocyanate, (R)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-α-Phenylethyl Isocyanate, R-(+)-1-Phenylethyl Isocyanate, [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N=C=O)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | (R)-(1-isocyanatoéthyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Poids de la formule | 147.07 |