Learn More
(R)-ADX-47273, MedChemExpress
Code produit 16485518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485518 10 mg
16428237 5 mg
16421697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16485518 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13058B
MedChemExpress (R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
(R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-ADX-47273
CAS 851881-59-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17F2N3O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C[C@H](C2=NC(C3=CC=C(C=C3)F)=NO2)CCC1)C4=CC=C(C=C4)F
Poids moléculaire (g/mol) 369.36
Poids de la formule 369.36
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation