Learn More
(R)-(+)-α-(1-Naphtyl)éthylamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722261 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10722261 1 g Flacon en verre 1g
10513581 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217800010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3886-70-2
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Numéro MDL MFCD00064114
Clé InChI RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonyme r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
CID PubChem 2724264
Nom IUPAC (1R)-1-naphtalène-1-ylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 153.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.6217 to 1.6237
Quantité 1 g
Beilstein 12, III, 3110
Gravité spécifique 1.06
Conditions de rotation spécifiques + 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Rotation spécifique + 60.00
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.