Learn More
(R)-chlorhydrate d'alpha-allyl-proline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-alpha-allyl-proline hydrochloride |
| CAS | 177206-69-8 |
| Formule moléculaire | C8H13NO2 . HCl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | L-Proline, 2-(2-propenyl)-, hydrochloride (9CI), (R)-2-Allyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, 2-(2-Propen-1-yl)-L-proline hydrochloride, (2R)-2-(Prop-2-enyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, α-Allyl-L-proline hydrochloride, (R)-α-Allyl-proline hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-2-4-8(7(10)11)5-3-6-9-8;/h2,9H,1,3-6H2,(H,10,11);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)[C@]1(CC=C)CCCN1 |
| Nom IUPAC | ácido (2R)-2-prop-2-enilpirrolidina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.65 |
| Poids de la formule | 191.0713 |