Learn More
(R)-(+)-Alpha-éthylbenzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-alpha-Ethylbenzylamine |
| CAS | 3082-64-2 |
| Formule moléculaire | C9H13N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (R)-alpha-Ethylbenzenemethanamine, (R)-(+)-alpha-ethylbenzylamine, d-alpha-Ethylbenzylamine, (+)-((R)-1-Phenylpropyl)amine, (+)-1-Ethylbenzylamine, (+)-1-Phenylpropylamine, (+)-alpha-Phenylpropylamine, (1R)-1-Phenylpropan-1-amine, (1R)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-1-Phenyl-1-propylamine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-alpha-Phenyl-1-propylamine, (R)-alpha-Ethylbenzylamine, (R)-1-Phenylpropanamine, (R)-alpha-Phenylpropylamine(R)-1-Phenylpropylamine, (R)-1-Phenyl-1-propanamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (1R)-1-phénylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
| Poids de la formule | 135.1048 |