Learn More
Acide (R)-(+)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique, 99 %(e.e.>99,5 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10190212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10190212 250 mg Flacon en verre 250mg
10555302 1 g Flacon en verre 1g
10444215 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10190212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20445-31-2
Formule moléculaire C10H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.17
Numéro MDL MFCD00004184
Clé InChI JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
CID PubChem 2723917
Nom IUPAC Acide (2R)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanoïque
SMILES COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Note relative au nom 99%(e.e.>99.5%)
Point de fusion 46.0°C to 49.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Quantité 250 mg
Fieser 11,329
Merck Index 15,6365
Rotation spécifique + 69.00
Poids de la formule 234.17
Pourcentage de pureté 99%(e.e.>99.5%)
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion