Learn More
Acide (R)-(+)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique, 99 %
Code produit 11443990
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
0.10g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443990 500 mg 500mg
11416126 0.1 g 0.10g
11406126 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22968.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234,17 g/mol
L’acide (R)-(+)-alpha-Méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique est un réactif largement utilisé pour la détermination des purités optiques des alcools et des amines par IRM 1H ou 19F.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide (R)-(+)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique est un réactif largement utilisé pour déterminer la pureté optique des alcools et des amines par RMN 1H ou 19F.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/1 ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20445-31-2
Formule moléculaire C10H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.17
Numéro MDL MFCD00004184
Clé InChI JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 2723917
SMILES COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 1.344
Point d’ébullition 105°C to 107°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.473
Quantité 500 mg
Beilstein 2215440
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Synonyme +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Rotation optique +72° (c=2 in Methanol)
Nom IUPAC Acide (2R)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanoïque
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement