Learn More
Isocyanate de (R)-(+)-α-méthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552801 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10552801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205320050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Note relative au nom 98%
CAS 33375-06-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 210.0°C to 211.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO
Formule linéaire C6H5CH(CH3)NCO
Indice de réfraction 1.5114 to 1.5134
Numéro MDL MFCD00063015
Quantité 5 mL
Fieser 15,256
Gravité spécifique 1.05
Conditions de rotation spécifiques +10° (20°C neat)
Rotation spécifique + 10.00
Synonyme r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Clé InChI JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Nom IUPAC [(1R)-1-isocyanatoéthyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
CID PubChem 7018262
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.