Learn More
(R)-(+)-Alpha-Méthylbenzylamine (>85 %), TRC
Code produit 30179287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179287 10 g 10g
30179007 50 g 50g
30179145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM38880010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-69-9
Formule moléculaire C8 H11 N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Synonyme Benzenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (R)-, Benzylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), Benzylamine, α-methyl-, d- (4CI), (αR)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-(R)-1-Phenethylamine, (+)-(R)-1-Phenylethylamine, (+)-(R)-α-Methylbenzylamine, (+)-(R)-α-Phenylethylamine, (+)-1-Amino-1-phenylethane, (+)-1-Phenethylamine, (+)-1-Phenylethan-1-amine, (+)-1-Phenylethylamine, (+)-Phenylethylamine, (+)-[(1R)-1-Phenylethyl]amine, (+)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-α-Methylbenzylamine, (+)-α-Phenethylamine, (+)-α-Phenylethylamine, (1R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (1R)-1-Phenylethan-1-amine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethylamine, (1R)-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethanamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, (R)-(+)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-(+)-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-α-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-1-Amino-1-phenylethane, (R)-1-Aminoethylbenzene, (R)-1-Phenethylamine, (R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (R)-1-Phenylethanamine, (R)-1-Phenylethylamine, (R)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-Methylbenzylamine, (R)-Phenethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-α-Aminoethylbenzene, (R)-α-Methylbenzenemethanamine, (R)-α-Methylbenzylamine, (R)-α-Phenethylamine, (R)-α-Phenylethylamine, D-(+)-1-Phenylethylamine, D-(+)-α-Methylbenzylamine, D-(+)-α-Phenylethylamine, D-1-Phenylethylamine, D-Phenethylamine, D-α-Methylbenzylamine, D-α-Phenethylamine, R-(+)-Methylbenzylamine, R-(+)-Phenylethylamine, d-1-Phenylethylamine, Levetiracetam Imp. E (EP)
Nom IUPAC (1R)-1-phényléthanamine
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Poids de la formule 121.0891