Learn More
(R)-(+)-alpha-méthylbenzylamine, TRC
Code produit 30134555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134555 10 g 10g
17991025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28880010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-69-9
Formule moléculaire C8 H11 N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Synonyme Benzenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (R)-, Benzylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), Benzylamine, α-methyl-, d- (4CI), (αR)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-(R)-1-Phenethylamine, (+)-(R)-1-Phenylethylamine, (+)-(R)-α-Methylbenzylamine, (+)-(R)-α-Phenylethylamine, (+)-1-Amino-1-phenylethane, (+)-1-Phenethylamine, (+)-1-Phenylethan-1-amine, (+)-1-Phenylethylamine, (+)-Phenylethylamine, (+)-[(1R)-1-Phenylethyl]amine, (+)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-α-Methylbenzylamine, (+)-α-Phenethylamine, (+)-α-Phenylethylamine, (1R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (1R)-1-Phenylethan-1-amine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethylamine, (1R)-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethanamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, (R)-(+)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-(+)-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-α-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-1-Amino-1-phenylethane, (R)-1-Aminoethylbenzene, (R)-1-Phenethylamine, (R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (R)-1-Phenylethanamine, (R)-1-Phenylethylamine, (R)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-Methylbenzylamine, (R)-Phenethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-α-Aminoethylbenzene, (R)-α-Methylbenzenemethanamine, (R)-α-Methylbenzylamine, (R)-α-Phenethylamine, (R)-α-Phenylethylamine, D-(+)-1-Phenylethylamine, D-(+)-α-Methylbenzylamine, D-(+)-α-Phenylethylamine, D-1-Phenylethylamine, D-Phenethylamine, D-α-Methylbenzylamine, D-α-Phenethylamine, R-(+)-Methylbenzylamine, R-(+)-Phenylethylamine, d-1-Phenylethylamine, Levetiracetam Imp. E (EP)
Nom IUPAC (1R)-1-phényléthanamine
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Poids de la formule 121.0891
Pourcentage de pureté >95%