Learn More
(R)-Ambrisentan, TRC
Code produit 30323051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323051 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57587325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Ambrisentan
CAS 1007358-76-0
Formule moléculaire C22 H22 N2 O4
Quantité 25 mg
Synonyme Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (αR)-, (αR)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, (R)-Ambrisentan, Ambrisentan related, 3109.Z
Formule InChI InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
SMILES COC([C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC (2R)-2-(4,6-diméthylpyrimid-2-yl)oxy-3-méthoxy-3,3-diphénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 378.42
Poids de la formule 378.158