Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
Description
Prototypical dopamine agonist (pKi values are 6.43, 7.08, 7.59, 8.36 and 7.83 for human recombinant D1, D2L, D3, D4 and D5 receptors respectively). Produces biphasic effects on locomotor activity, and displays anti-Parkinsonian and neuroprotective actions following systemic administration in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride |
| CAS | 314-19-2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C17H18ClNO2 |
| Poids de la formule | 303.79 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 303.786 |