Learn More
(R)-(+)-bêta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 90+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11349116
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349116 1 g 1g
11359116 5 g 5g
11369116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20255.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
(R)-(+)-β ; -Hydroxy-γ ; -butyrolactone est utilisé dans lʼindustrie pharmaceutique comme bloc de construction chirale pour la classe statine des médicaments anti-cholestérol. Il est également utilisé pour préparer des inhibiteurs du VIH et des suppléments nutritionnels tels que la L-carnitine.
Solubilité
Miscible avec de lʼéthanol et du chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58081-05-3
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00211248
Clé InChI FUDDLSHBRSNCBV-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r-4-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, r-3-hydroxy-gamma-butyrolactone, 4r-4-hydroxyoxolan-2-one, r-+-beta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-4-hydroxy-, 4r, pubchem6051, r-+-3-hydoxy-gama-butyro lactone, 4r-4-hydroxy-2-oxolanone, 4r-4-oxidanyloxolan-2-one, 3-hydroxybutyrolactone, 3r
CID PubChem 7060520
Nom IUPAC (4R)-4-hydroxyoxolane-2-one
SMILES O[C@H]1COC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Densité 1.302
Point d’ébullition 98°C to 100°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 1 g
Beilstein 3648447
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and chloroform.
Rotation optique +81° (c=2 in Methanol)
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté ≥90%