Learn More
(R)-Bêta-isopropylphénéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-Beta-Isopropylphenethylamine |
| CAS | 67152-35-6 |
| Formule moléculaire | C11H17N |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (R)-3-Methyl-2-phenylbutylamine, (R)-β-Isopropylphenethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@@H](C1=CC=CC=C1)C(C)C |
| Nom IUPAC | (R)-3-méthyl-2-phénylbutan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.26 |
| Poids de la formule | 163.14 |