Learn More
(R)-(+)-Bupivacaine Hydrochloride, TRC
Code produit 30137517
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137517 25 mg 25mg
30007002 250 mg 250mg
30011878 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137517 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68954525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27262-46-0
Formule moléculaire C18 H28 N2 O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 324.89
Synonyme 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2R)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2R)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (R)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, monohydrochloride, (+)- (8CI), (+)-Bupivacaine monohydrochloride, (R)-(+)-Bupivacaine monohydrochloride, (R)-Bupivacaine hydrochloride, (2R)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, (R)-Bupivacaine HCl
Nom IUPAC (2R)-1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCN1CCCC[C@@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-Bupivacaine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m1./s1
Poids de la formule 324.1968
Pourcentage de pureté >95%