Learn More
(R)-(-)-Carvone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441608 50 g 50g
11451608 250 g 250g
11431608 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13900.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150.22 g/mol
(R)-(-)-Carvone is used in the flavor and food industry such as chewing gum additives. It is used in air freshening products such as in essential oils as well as in aromatherapy and alternative medicine. It is used to prepare carvomenthol, carvomenthone, dihydrocarvone, carveol and limonene. It reacts with lithium dimethylcuprate to place a methyl group trans to the isopropenyl group with good stereoselectivity. It is also used as a mosquito repellent and prevent premature sprouting of potatoes. Further, it is employed as an important starting material for the synthesis of enantiopure (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enone-1 and (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne derivatives. It is utilized as a vital raw material for the asymmetric total synthesis of natural products. In addition to this, it is used as a chiral starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-carvone est utilisé dans l’industrie alimentaire et des arômes, telle que les additifs de chewing-gum. Il est utilisé dans les assainisseurs d’air tels que dans les huiles essentielles ainsi que dans l’aromathérapie et la médecine alternative. Il est utilisé pour préparer du carvomenthol, du carvomenthone, de la dihydrocarvone, du carvéol et du limonène. Il réagit avec le diméthylcuprate de lithium pour placer un groupe méthyle trans sur le groupe isopropényle avec une bonne stéréosélectivité. Il est également utilisé comme répulsif de moustique et empêche la germination prématurée des pommes de terre. De plus, il est utilisé comme matériau de départ important pour la synthèse des dérivés énantiopurs (R)-(+)-3-méthyl-6-isopropényl-cyclohept-3-enone-1 et (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne Il est utilisé comme matière première essentielle pour la synthèse totale asymétrique des produits naturels. En outre, il est utilisé comme matériau chiral de départ.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme, le propylène glycol et les huiles minérales. Immiscible avec l’eau et le glycérol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6485-40-1
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00001578
Clé InChI ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Synonyme --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
CID PubChem 439570
ChEBI CHEBI:15400
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Carvone
Densité 0.959
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.499
Quantité 50 g
Beilstein 2206714
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,chloroform,propylene glycol and mineral oils. Immiscible with water and glycerol.
Nom IUPAC (5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-Carvone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Carvone