Learn More
(R)-(-)-Carvone, TRC
Code produit 30366353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366353 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18469510ML
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Carvone
CAS 6485-40-1
Formule moléculaire C10 H14 O
Quantité 10 mL
Synonyme 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5R)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (R)-(-)- (8CI), (-)-(5R)-Carvone, (-)-(R)-Carvone, (-)-Carvone, (-)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (4R)-(-)-Carvone, (5R)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)-Carvone, (R)-Carvone, (R)-Carvone, L-(-)-Carvone, L-Carvone, R-(-)-Carvone, l-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, l-Carvone
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Nom IUPAC (5R)-2-méthyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Poids de la formule 150.1045