Learn More
(R)-Clodinafop, TRC
Code produit 30355828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30355828 100 mg
30360434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30355828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC584500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114420-56-3
Formule moléculaire C14 H11 Cl F N O4
Poids moléculaire (g/mol) 311.69
Synonyme Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, CGA 193469, Clodinafop
Nom IUPAC (2R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridine-2-yl)oxyphénoxy]acide propanoïque
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Clodinafop free acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1
Poids de la formule 311.0361