Learn More
(R)-D-Méthioninol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-D-Methioninol |
| CAS | 87206-44-8 |
| Formule moléculaire | C5H13NOS |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CSCC[C@@H](N)CO |
| Nom IUPAC | (2R)-2-amino-4-méthylsulfanylbutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.23 |
| Poids de la formule | 135.0718 |