Learn More
R&D Systems™ Aripiprazole
Code produit 18799937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18799937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18799937 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5584/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.15€
    160.65€ / 50mg
    Économisez 17.50€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. High affinity D2 and 5-HT1A receptor partial agonist; also 5-HT2A antagonist
Aripiprazole is a high affinity dopamine D2 and 5-HT1A receptor partial agonist (Ki values are ∽1.64 and 5.59 nM respectively). Also 5-HT2A antagonist (Ki = 8.7 nM). Suppresses morphine-induced emesis in vivo. Atypical antipsychotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Synonyme 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C23H27Cl2N3O2
Poids de la formule 448.39
Forme physique Solide
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >99%
Afficher plus Afficher moins
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use