Learn More
Tocris Bioscience™ C 87
Description
C 87 is a TNF-α inhibitor (Kd = 110 nM for hTNF-α). Inhibits TNF-α-induced cytotoxicity in L929 fibroblast cells. Attenuates inflammation and increases survival in a mouse hepatitis model.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | C 87 |
| CAS | 332420-90-3 |
| Synonyme | 3-Phenyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazone] |
| Quantité | 10 mg |
| Solubilité | Soluble to 20mM in DMSO |
| Formule moléculaire | C24H15ClN6O3S |
| Poids de la formule | 502.93 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Bioactive Small Molecule |
| Pureté | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use