Learn More
Flow Cytometry Fixation Buffer (1X), R&D Systems™
Description
- Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Formule | Formaldehyde 4% |
| Quantité | 100 ml |
| Stabilité | Upto 6 Months |
| Type de produit | Fixation Buffer |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?