Learn More
R&D Systems™ Human GABA-A R alpha 5 (NP_000801) VersaClone cDNA
Code produit 18755199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18755199 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18755199 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC0899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10µg
    Économisez 18.65€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
gamma-Aminobutyric Acid Type A Receptor, alpha-5 Polypeptide
The Human GABA-A R alpha 5 (NP_000801) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GABA-AR alpha 5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GABA-AR alpha 5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Expression hGABRA5
Numéro d’adhésion NP_000801
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Type d’insert 1402bp
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans