Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 Protein
Code produit 18116540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
500 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Conditionnement:
10µg
500µg
50µg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule unitSize
18116540 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 10µg
18374018 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18370328 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 50µg
18157790 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 50µg
18624749 500 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18116540 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 202IL010/CF
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Version with mutation found in aldesleukin Available!
Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.05-0.25 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human IL-2 is approximately 2.1 x 104 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-2 WHO International Standard (NIBSC code: 86/500).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P60568
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Identification génétique (Entrez) 3558
Poids moléculaire 13 kDa, under reducing conditions.
Nom IL-2
Quantité 10 μg
Source E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153, with an N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) IL2
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile 100 mM Acetic Acid. Alternatively, reconstitute at 100 μg/mL in sterile deionized water and use within 24 hours, store (at 2°C to 8°C.)
Pureté ou qualité >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protéine IL-2