Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Inhibin A Protein
Code produit 18757626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée de 0,2 μm dans du HCl.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du HCl avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
18757626 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée de 0,2 μm dans du HCl. 10µg
18748026 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du HCl avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18757626 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 8346IN010/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.78€
    393.75€ / 10µg
    Économisez 46.03€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to neutralize Activin-mediated erythroid differentiation of K562 human chronic myelogenous leukemia cells. The ED50 for this effect is 5-30 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CAA49324 (alpha chain) & P08476 (beta chain)
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée de 0,2 μm dans du HCl.
Identification génétique (Entrez) 3623
Poids moléculaire M.W. (Observed): 12-14 kDa & 17-20 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 14.5 kDa (alpha chain) & 13.0 kDa (beta chain)
Nom Inhibin A
Méthode de préparation Reconstitute at 100μg/mL in 4mM HCl.
Test du contrôle qualité SDS-PAGE: 12-14kDa & 17-20kDa, reducing conditions
Quantité 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse Inhibin A protein Ser234-Ile366 (alpha chain) & Gly311-Ser426 (beta chain)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Consigne Ser234 (α chain) & Gly311 (β chain)
Sans additif Carrier Protein
Forme structurelle Disulfide-linked heterodimer
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) Inha
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in 4 mM HCl.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine Inhibin alpha