missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Rat OX40/TNFRSF4 (NP_037181) VersaClone cDNA

Code produit 18462320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18462320 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18462320 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC0361

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 4

The Rat OX40/TNFRSF4 (NP_037181) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for OX40/TNFRSF4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The OX40/TNFRSF4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Informations sur la commande

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Expression OX40/TNFRSF4
Numéro d’adhésion NP_037181
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Type d’insert 828bp
Identification génétique (Entrez) 7293
Alias de gène ACT-135, ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, Ly-70, O x 40 cell surface antigen, O x 40 homologue, O x 40 L receptor, O x 40 lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, TNFRSF4, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, Txgp1, TXGP1L, TXGP1LO x 40 antigen
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Rat
Quantité 10 μg

For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.