Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Code produit 18452110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
Conditionnement:
30µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18452110 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18452110 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 48003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.41€
    120.75€ / 30µL
    Économisez 15.66€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Provided in liquid form with a proprietary stabilizer added, without preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 30 μL
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Type de produit Streptavidin-HRP
Gamme de produits R&D Systems