Learn More
R&D Systems™ Vancomycin HCl
Code produit 18791399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18791399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18791399 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5506/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.95€
    253.05€ / 1g
    Économisez 26.90€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Quantité 1 g
Solubilité Soluble to 25mM in water
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C66H75Cl2N9O24·HCl
Poids de la formule 1485.71
Forme physique Solide
Type de produit Bioactive Small Molecule
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use