Learn More
R-(-)-Chlorhydrate de déprenyle, TRC
Code produit 18062230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062230 1 g 1g
30132444 5 g 5g
18040930 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18062230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2886411G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14611-52-0
Formule moléculaire C13 H17 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 223.74
Synonyme Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride
Nom IUPAC (2R)-N-méthyl-1-phényl-N-prop-2-ynylpropane-2-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Selegiline Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Poids de la formule 223.1128
Pourcentage de pureté >95%