Learn More
(R)-Chlorhydrate de Désméthyl Citalopram, TRC
Code produit 30010336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010336 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2915651MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride
CAS 144010-85-5
Formule moléculaire C19 H19 F N2 O . Cl H
Quantité 1 mg
Synonyme (R)-Desmethylcitalopram Hydrochloride, (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride, (1R)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
SMILES Cl.CNCCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC (1R)-1-(4-fluoropényl)-1-[3-(méthylamino)propyle]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 346.83
Poids de la formule 346.1248