Learn More
R-Doxylamine, TRC
Code produit 30385404
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385404 10 mg
30378801 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30385404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD56199510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391849-33-4
Formule moléculaire C17H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Synonyme N,N-Dimethyl-2-[(1R)-1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, (R)-N,N-Dimethyl-2-(1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy)ethanamine
SMILES CN(C)CCO[C@](C)(c1ccccc1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau R-Doxylamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Poids de la formule 270.1732