Learn More
(R)-Chlorhydrate de duloxétine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-Duloxetine Hydrochloride |
| CAS | 910138-96-4 |
| Formule moléculaire | C18 H19 N O S . Cl H |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-Duloxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, Duloxetine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CNCC[C@@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3 |
| Nom IUPAC | (3R)-N-méthyl-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophène-2-ylpropan-1-amine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 333.88 |
| Poids de la formule | 333.0954 |