Learn More
(R,E)-5-([1,1-Biphényle]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-méthylpent-2-énoïque Acide Méthylpent-2-énoïque, TRC
Code produit 30468847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468847 100 mg 100mg
30465427 1 g 1g
30467541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM345205100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1012341-48-8
Formule moléculaire C23H27NO4
Poids moléculaire (g/mol) 381.47
Synonyme Sacubitril Impurity 22
Nom IUPAC (E,4R)-2-méthyl-4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phénylphényl)pent-2-acide énoïque
SMILES C\C(=C/[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,E)-5-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpent-2-enoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H27NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-14,20H,15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/b16-14+/t20-/m0/s1
Poids de la formule 381.194