Learn More
(R)-(-)-épichlorohydrine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359045 1 g 1g
11369045 5 g 5g
11379045 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14198.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51594-55-9
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Numéro MDL MFCD00077759
Clé InChI BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Synonyme r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
CID PubChem 2734062
ChEBI CHEBI:18662
Nom IUPAC (2R)-2-(chlorométhyl)oxirane
SMILES ClC[C@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Epichlorohydrin
Densité 1.18
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 1 g
Numéro UN UN2023
Beilstein 1420785
Rotation optique −35° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 92.53
Pourcentage de pureté ≥98%