Learn More
(R)-(-)-Épichlorhydrine, 99%
Code produit 10193331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10193331 1 g Flacon en verre 1g
10076303 5 g Flacon en verre 5g
10341534 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10193331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349010010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 51594-55-9 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51594-55-9
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Numéro MDL MFCD00077759
Clé InChI BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Synonyme r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
CID PubChem 2734062
ChEBI CHEBI:18662
Nom IUPAC (2R)-2-(chlorométhyl)oxirane
SMILES ClC[C@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Epichlorohydrin
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1830g/mL
Point d’ébullition 114°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4365 to 1.4385
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.183
Conditions de rotation spécifiques +34° (20°C 589nm,c=1,MeOH)
Rotation spécifique + 34
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 92.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-Epichlorohydrin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement