Learn More
(R) - Épichlorohydrine, TRC
Code produit 30382335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382335 5 g -
30382427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5823055G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51594-55-9
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Synonyme (2R)-(Chloromethyl)oxirane, (-)-2-(Chloromethyl)oxirane, (-)-Epichlorohydrin, (2R)-2-(Chloromethyl)oxirane, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(Chloromethyl)oxirane, (R)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
Nom IUPAC (2R)-2-(chlorométhyl)oxirane
SMILES ClC[C@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Epichlorohydrin
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Poids de la formule 92.0029