Learn More
(R)-4-chloro-3-hydroxybutanoate d'éthyle (~90 %), TRC
Code produit 30376788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376788 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE901985250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate
CAS 90866-33-4
Formule moléculaire C6H11ClO3
Quantité 250 mg
Synonyme (+)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutyrate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxyl butanoate, Ethyl (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate, Ethyl (R)-γ-chloro-β-hydroxybutyrate
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
SMILES O=C(OCC)C[C@@H](O)CCl
Nom IUPAC éthyle (3R)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 166.6
Poids de la formule 166.0397