Learn More
R-(+)-Étomoxir Carboxylate, sel de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | R-(+)-Etomoxir Carboxylate, Potassium Salt |
| CAS | 132308-39-5 |
| Formule moléculaire | C15 H18 Cl O4 . K |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H19ClO4.K/c16-11-6-8-12(9-7-11)19-10-4-2-1-3-5-13-14(20-13)15(17)18;/h6-9,13-14H,1-5,10H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t13-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | [K+].[O-]C(=O)[C@@H]1O[C@@H]1CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | potassium ;(2R,3R)-3-[6-(4-chlorophénoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.85 |
| Poids de la formule | 336.0531 |