Learn More
R-(+)-Étomoxir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | R-(+)-Etomoxir |
| CAS | 124083-20-1 |
| Formule moléculaire | C17 H23 Cl O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| Nom IUPAC | éthyl (2R)-2-[6-(4-chlorophénoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 326.82 |
| Poids de la formule | 326.1285 |