Learn More
Ester méthylique de l'acide (R)-glycidique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-Glycidic Acid Methyl Ester |
| CAS | 111058-32-3 |
| Formule moléculaire | C4H6O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CO1 |
| Nom IUPAC | metil (2R)-oxirano-2-carboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.09 |
| Poids de la formule | 102.0317 |