Learn More
Ester méthylique de l'acide (R)-glycidique, TRC
Code produit 30406935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406935 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG6153005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Glycidic Acid Methyl Ester
CAS 111058-32-3
Formule moléculaire C4H6O3
Quantité 5 g
Synonyme (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1CO1
Nom IUPAC metil (2R)-oxirano-2-carboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Poids de la formule 102.0317