Learn More
(R)-GNE-140, MedChemExpress
Code produit 16483148
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483148 10 mg
16490689 1 mg
16419706 50 mg
16414446 100 mg
16435887 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483148 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100742A
MedChemExpress (R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively; (R)-GNE-140 is 18-fold more potent than S enantiomer.
(R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-GNE-140
Forme physique Solid
CAS 2003234-63-5
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23ClN2O3S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.19 mM)
SMILES O=C1N[C@@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 499.04
Poids de la formule 499.04
Pourcentage de pureté 99.2%
Qualité Research