Learn More
(R)-Haloxyfop Methyl Ester, TRC
Code produit 30137892
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137892 1 g 1g
30133049 250 mg 250mg
17961235 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH1040201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72619-32-0
Formule moléculaire C16 H13 Cl F3 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 375.73
Synonyme Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (R)-Haloxyfop methyl ester, (R)-Haloxyfop-methyl, DE 535, Edge, Eloge, Gallant super, Haloxyfop-P-methyl, Haloxyfop-R-methyl, Zellek Super
Nom IUPAC methyl (2R)-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
SMILES COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Haloxyfop-R-methyl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1
Poids de la formule 375.0485
Pourcentage de pureté >95%