Learn More
R&D Systems™ Human GluR3 (NP_000819) VersaClone cDNA
Code produit 18708998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18708998 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18708998 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC1135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10µg
    Économisez 43.40€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Glutamate Receptor 3
The Human GluR3 (NP_000819) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Glutamate Receptor 3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Glutamate Receptor 3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alias de gène AMPA 3, AMPA3, AMPA-selective glutamate receptor 3, GluA3, GluR-3, GluR-C, GLURC, GluR-K3, glutamate receptor C, glutamate receptor subunit 3, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3, GRIA3
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantité 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans