Learn More
(R)-Laudanosine, TRC
Code produit 30009783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009783 5 mg 5mg
30004806 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1785205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-63-2
Formule moléculaire C21H27NO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.44
Synonyme (1R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, (R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, 1βH-Laudanosine, (-)-Laudanosine, D-(-)-Laudanosine, D-Laudanosine, O-Methyllaudanidine, R-(-)-Laudanosine, l-N-Methyltetrahydropapaverine
SMILES Cl.FC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Laudanosine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m1/s1
Poids de la formule 357.194